Få mere at vide
Cyanamide, 50% w/w aq. soln., stab.
Artikelnummer. 15429179
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429179 100 g 100g
15439179 250 g 250g
15419179 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15429179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20448.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
Det er meget udbredt i produktionen af lægemidler og andre organiske forbindelser. Cyanamid blev brugt som nitrogenkilde ved termisk omdannelse af metaloxidnanopartikler til nanokrystallinske metalnitrider. Det blev brugt i syntesen af mesoporøs grafitisk C3N4. Cyanamid i vandig opløsning eller i form af dets calciumsalt bruges som gødning i landbruget. Det er en potent hæmmer af leveraldehyddehydrogenaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er meget udbredt i produktionen af lægemidler og andre organiske forbindelser. Cyanamid blev brugt som nitrogenkilde ved termisk omdannelse af metaloxidnanopartikler til nanokrystallinske metalnitrider. Det blev brugt i syntesen af mesoporøs grafitisk C3N4. Cyanamid i vandig opløsning eller i form af dets calciumsalt bruges som gødning i landbruget. Det er en potent hæmmer af leveraldehyddehydrogenaser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (85 g/100 ml (25 °C). Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Kan danne bundfald ved opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 420-04-2
Molekylær formel CH2N2
Molekylvægt (g/mol) 42.041
MDL nummer MFCD00007572
InChI nøgle XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC navn cyanamid
SMIL C(#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanamide
Navn note stabilized
Tæthed 1.06
pH 4.2
Flammepunkt None
Lugt Odorless
Lineær formel H2NCN
Brydningsindeks 1.395
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1732569
Følsomhed Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,2684
Opløselighedsinformation Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents.
Formel vægt 42.04
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.