Få mere at vide
Cyanamide, 50% w/w aq. soln., stab.
Beskrivelse
Det er meget udbredt i produktionen af lægemidler og andre organiske forbindelser. Cyanamid blev brugt som nitrogenkilde ved termisk omdannelse af metaloxidnanopartikler til nanokrystallinske metalnitrider. Det blev brugt i syntesen af mesoporøs grafitisk C3N4. Cyanamid i vandig opløsning eller i form af dets calciumsalt bruges som gødning i landbruget. Det er en potent hæmmer af leveraldehyddehydrogenaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er meget udbredt i produktionen af lægemidler og andre organiske forbindelser. Cyanamid blev brugt som nitrogenkilde ved termisk omdannelse af metaloxidnanopartikler til nanokrystallinske metalnitrider. Det blev brugt i syntesen af mesoporøs grafitisk C3N4. Cyanamid i vandig opløsning eller i form af dets calciumsalt bruges som gødning i landbruget. Det er en potent hæmmer af leveraldehyddehydrogenaser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (85 g/100 ml (25 °C). Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Kan danne bundfald ved opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanamide |
| Navn note | stabilized |
| Tæthed | 1.06 |
| pH | 4.2 |
| Flammepunkt | None |
| Lugt | Odorless |
| Lineær formel | H2NCN |
| Brydningsindeks | 1.395 |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Vis mere |