missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanamide-15N2, TRC

Artikelnummer. 30355429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355429 1 mg
30353987 10 mg
30351661 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9525031MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21420-37-1
Molekylær formel C H2 15N2
Molekylvægt (g/mol) 44.027
IUPAC navn (15N)azanylformonitrile
SMIL [15NH2]C#[15N]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanamide-15N2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1
Formel vægt 44.016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.