Få mere at vide
Cyanamide-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanamide-15N2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1 |
| Formel vægt | 44.016 |