Få mere at vide
Cyanamide-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanamide-13C |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1 |
| Formel vægt | 43.0252 |