Få mere at vide
Cyamemazin, TRC
Artikelnummer. 17962525
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962525 10 mg
17954425 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC95150010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3546-03-0
Molekylær formel C19 H21 N3 S
Molekylvægt (g/mol) 323.46
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazine-2-carbonitrile (ACI), Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]- (6CI, 7CI, 8CI), 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-(3-dimethylamino-2-methylpropyl)phenothiazine, 7204 R. E., 7204 RP, Ciamatil, Cianatil, Cyamemazin, Cyamemazine, Cyamepromazine, Cyamepromezine, F. I. 6229, Kyamepromazine, R.P. 7204, Tercian, TH 2602
IUPAC navn 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazin-2-carbonitril
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyamemazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3
Formel vægt 323.1456
Procent renhed >95%