Få mere at vide
Cyamemazine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyamemazine-d6 |
| CAS | 1216608-24-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H15D6N3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Cyamemazine D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 10-[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]-2-methylpropyl]phenothiazine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.49 |
| Vis mere |