Få mere at vide
Cyadox, TRC
Artikelnummer. 30135471
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135471 100 mg
17964135 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC951400100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65884-46-0
Molekylær formel C12 H9 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 271.23
Synonym Ciadox, Cyanoacetic Acid [(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide, Cyanoacetic Acid (2-Quinoxalinylmethylene)hydrazide, N,N'-Dioxide, 2-Cyanoacetic Acid 2-[(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide
IUPAC navn 2-cyano-N-[(E)-(1,4-dioxidoquinoxalin-1,4-diium-2-yl)methylideneamino]acetamid
SMIL [O-][n+]1cc(\C=N\NC(=O)CC#N)[n+]([O-])c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyadox
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N5O3/c13-6-5-12(18)15-14-7-9-8-16(19)10-3-1-2-4-11(10)17(9)20/h1-4,7-8H,5H2,(H,15,18)/b14-7+
Formel vægt 271.0705
Procent renhed >95%