Få mere at vide
MedChemExpress CY7
Specifications
Specifications
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 682.85 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 33 mg/mL (48.33 mM) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 943298-08-6 |
| Synonym | Sulfo-Cyanine7 |