Få mere at vide
MedChemExpress CY5-YNE
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 693.87 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 43 mg/mL (61.97 mM) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 1345823-20-2 |
| Synonym | Sulfo-Cyanine5-alkyne |