Beskrivelse
- Bruges til at vedligeholde QuantStudio Dx Real-Time PCR System med 384-brønd-blok
- Se venligst instrumentets brugervejledning for fulde brugsinstruktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | 384-brønd |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved -20 °C ±5 °C. |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ DX Real Time PCR-instrument |
| Produkttype | Kalibreringsplade |
| Til brug med (applikation) | Ren farve kalibrering |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1 plade |
| Pladekompatibilitet | 384-brønd |
| Kalibreringstype | Ren farve kalibrering |
| Blokkonfigurationer | 384-brønd |