Få mere at vide
Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Artikelnummer. p-8601028 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
50mg
5mg
Hver
Artikelnummer. 10461835
Brand: Cytiva PA15604
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til meget nøjagtig mærkning af amingrupper. Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye indeholder derivatiserede CyDyes, der kun bærer én reaktiv gruppe på hvert farvestofmolekyle til nøjagtig mærkning af amingrupper, for eksempel på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
CyDye fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. CyDye fluorstoffer giver høj følsomhed og meget reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10. Brugen af flerfarvet CyDye mel muliggør multipleksing uden krydstale for høj nøjagtighed.
Cy5.5 NHS Ester giver målrettet og specifik mærkning af aminrester på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
  • Opløses let i og producerer et stabilt signal i vandige buffere (intet behov for organiske opløsningsmidler)
  • Høj renhed og grundig QC-test genererer høje niveauer af kromofor og reaktivt farvestofindhold
  • Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor
  • Demonstrerer større polariseringsområde end konventionelle lysstofrør
  • Fluorescenslevetid på 2,8 ns
  • Høj fluorescensintensitet
  • Lav uspecifik binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Pulveriseret
Til brug med (applikation) Til mærkning via amingrupper. CyDyes er velegnede til brug i applikationer såsom fluorescensresonansenergioverførsel (FRET), tidsopløst fluorescensresonansenergioverførsel (TR-FRET) og fluorescenspolarisering (FP)
Mængde 10 mg
Produkttype Cy5.5 NHS Ester
Sættets indhold Foliepakker af formålt farvestof
pH-område 3 til 10
Molekylvægt (g/mol) 1128.42
Opløselighed Opløselig i koldt vand og varmt vand
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Rekonstitueret materiale kan opbevares i op til 2 uger ved -20 °C i alikvoter for at undgå gentagne fryse-optøningscyklusser.
Etiket eller farvestof Cy5.5
Farve Blå
Emission 694
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cy5.5 NHS ester, 10 mg
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cy5.5 (NHS ester)