Få mere at vide
Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
50mg
5mg
Hver
Beskrivelse
CyDye fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. CyDye fluorstoffer giver høj følsomhed og meget reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10. Brugen af flerfarvet CyDye mel muliggør multipleksing uden krydstale for høj nøjagtighed.
Cy5.5 NHS Ester giver målrettet og specifik mærkning af aminrester på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
- Opløses let i og producerer et stabilt signal i vandige buffere (intet behov for organiske opløsningsmidler)
- Høj renhed og grundig QC-test genererer høje niveauer af kromofor og reaktivt farvestofindhold
- Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor
- Demonstrerer større polariseringsområde end konventionelle lysstofrør
- Fluorescenslevetid på 2,8 ns
- Høj fluorescensintensitet
- Lav uspecifik binding
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Pulveriseret |
| Til brug med (applikation) | Til mærkning via amingrupper er CyDyes velegnede til brug i applikationer som fluorescensresonansenergioverførsel (FRET), tidsopløst-fluorescensresonansenergioverførsel (TR-FRET) og fluorescenspolarisering (FP) |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Cy5.5 NHS Ester |
| Sættets indhold | Foliepakker af formålt farvestof |
| pH-område | 3 til 10 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Etiket eller farvestof | Cy5.5 |
| Farve | Blå |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cy 5.5 NHS ester, 1 mg
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.