Få mere at vide
MedChemExpress CY3-YNE
Artikelnummer. 16451178
Encompass_Preferred
Skift visning
5 mg
Artikelnummer.
16451178 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16451178 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0818
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress CY3-YNE (Sulfo-Cyanine3-alkyne) is a dye for the labeling of soluble proteins, peptides, and oligonucleotides/DNA.
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype Dye Reagents
Molekylvægt (g/mol) 668.84 g/mol
Opløselighed DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.85 mM)
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Mål HBV
CAS 1010386-62-5
Synonym Sulfo-Cyanine3-alkyne