Få mere at vide
Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Beskrivelse
CyDye fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. CyDye fluorstoffer giver høj følsomhed og meget reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10. Brugen af flerfarvet CyDye mel muliggør multipleksing uden krydstale for høj nøjagtighed.
Cy3 NHS Ester giver målrettet og specifik mærkning af aminrester på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
- Opløses let i og producerer et stabilt signal i vandige buffere (intet behov for organiske opløsningsmidler)
- Høj renhed og grundig QC-test genererer høje niveauer af kromofor og reaktivt farvestofindhold
- Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor
- Demonstrerer større polariseringsområde end konventionelle lysstofrør
- Fluorescenslevetid på 2,8 ns
- Høj fluorescensintensitet
- Lav uspecifik binding
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Tørret |
| Til brug med (applikation) | Til mærkning via amingrupper. CyDyes er velegnede til brug i applikationer såsom fluorescensresonansenergioverførsel (FRET), tidsopløst fluorescensresonansenergioverførsel (TR-FRET) og fluorescenspolarisering (FP) |
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | Cy3 NHS Ester |
| Sættets indhold | Foliepakker af formålt tørret farvestof |
| pH-område | 3 til 10 |
| Molekylvægt (g/mol) | 765.95 |
| Opløselighed | Opløselig i koldt vand og varmt vand |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Rekonstitueret materiale kan opbevares i op til 2 uger ved -20 °C i alikvoter for at undgå gentagne fryse-optøningscyklusser. |
| Etiket eller farvestof | Cy3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1