Beskrivelse
CyDye fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. CyDye fluorstoffer giver høj følsomhed og meget reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10. Brugen af flerfarvet CyDye mel muliggør multipleksing uden krydstale for høj nøjagtighed.
Cy3 NHS Ester giver målrettet og specifik mærkning af aminrester på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
- Opløses let i og producerer et stabilt signal i vandige buffere (intet behov for organiske opløsningsmidler)
- Høj renhed og grundig QC-test genererer høje niveauer af kromofor og reaktivt farvestofindhold
- Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor
- Demonstrerer større polariseringsområde end konventionelle lysstofrør
- Fluorescenslevetid på 2,8 ns
- Høj fluorescensintensitet
- Lav uspecifik binding
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Tørret |
| Til brug med (applikation) | Til mærkning via amingrupper er CyDyes velegnede til brug i applikationer som fluorescensresonansenergioverførsel (FRET), tidsopløst-fluorescensresonansenergioverførsel (TR-FRET) og fluorescenspolarisering (FP) |
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Cy3 NHS Ester |
| Sættets indhold | Foliepakker af formålt tørret farvestof |
| pH-område | 3 til 10 |
| Opløselighed | Opløselig i vandige opløsninger |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Etiket eller farvestof | Cy3 |
| Farve | Rød |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1