Få mere at vide
Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Artikelnummer. 10524205 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10524205 1 mg 1mg
11595075 25 mg 25mg
11535045 50 mg 50mg
11545045 10 mg 10mg
11585075 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10524205 Leverandør Cytiva Leverandørnr. PA13101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til meget nøjagtig mærkning af amingrupper. Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye indeholder derivatiserede CyDyes, der kun bærer én reaktiv gruppe på hvert farvestofmolekyle til nøjagtig mærkning af amingrupper, for eksempel på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
CyDye fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. CyDye fluorstoffer giver høj følsomhed og meget reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10. Brugen af flerfarvet CyDye mel muliggør multipleksing uden krydstale for høj nøjagtighed.
Cy3 NHS Ester giver målrettet og specifik mærkning af aminrester på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
  • Opløses let i og producerer et stabilt signal i vandige buffere (intet behov for organiske opløsningsmidler)
  • Høj renhed og grundig QC-test genererer høje niveauer af kromofor og reaktivt farvestofindhold
  • Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor
  • Demonstrerer større polariseringsområde end konventionelle lysstofrør
  • Fluorescenslevetid på 2,8 ns
  • Høj fluorescensintensitet
  • Lav uspecifik binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Tørret
Til brug med (applikation) Til mærkning via amingrupper er CyDyes velegnede til brug i applikationer som fluorescensresonansenergioverførsel (FRET), tidsopløst-fluorescensresonansenergioverførsel (TR-FRET) og fluorescenspolarisering (FP)
Mængde 1 mg
Produkttype Cy3 NHS Ester
Sættets indhold Foliepakker af formålt tørret farvestof
pH-område 3 til 10
Opløselighed Opløselig i vandige opløsninger
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Etiket eller farvestof Cy3
Farve Rød