Få mere at vide
Invitrogen™ Cy3™ Farvemærket Pre-miR Negativ kontrol #1
Beskrivelse
Invitrogen™ Cy ™3 farvestof-mærket syntetisk miRNA mimik til miRNA funktionel analyse. Der tilføres 5 nmol.
Optimeret design resulterer i korrekt strengudnyttelse af RISC
Renset og klar til at transficere
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules er små, kemisk modificerede, dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er. Denne brugsklare miRNA-mimik kan introduceres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre svarende til dem, der bruges til siRNA'er. De muliggør detaljeret undersøgelse af miRNA biologiske effekter via gain-of-function eksperimenter. Cy ™3 Dye-mærket Pre-miR™ Negativ kontrol #1 er en tilfældig sekvens Pre-miR™ molekyle, der er blevet grundigt testet i humane cellelinjer og væv og valideret til at producere ingen identificerbare effekter på kendt miRNA-funktion. Den er ideel til overvågning af transfektionseffektivitet, da den fluorescerende mærkning muliggør direkte observation af den cellulære optagelse, distribution og lokalisering af kontrollen. Mærket er på 5'-enden af molekylet, og oligonukleotidsekvensen er den samme som Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule Negative Control #1 (SKU #AM17110). NOTE: Pre-miR™ miRNA-prækursorer er ikke hårnålekonstruktioner og bør ikke forveksles med præ-miRNA'er.
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules er små, kemisk modificerede, dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er. Denne brugsklare miRNA-mimik kan introduceres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre svarende til dem, der bruges til siRNA'er. De muliggør detaljeret undersøgelse af miRNA biologiske effekter via gain-of-function eksperimenter. Cy ™3 Dye-mærket Pre-miR™ Negativ kontrol #1 er en tilfældig sekvens Pre-miR™ molekyle, der er blevet grundigt testet i humane cellelinjer og væv og valideret til at producere ingen identificerbare effekter på kendt miRNA-funktion. Den er ideel til overvågning af transfektionseffektivitet, da den fluorescerende mærkning muliggør direkte observation af den cellulære optagelse, distribution og lokalisering af kontrollen. Mærket er på 5'-enden af molekylet, og oligonukleotidsekvensen er den samme som Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule Negative Control #1 (SKU #AM17110). NOTE: Pre-miR™ miRNA-prækursorer er ikke hårnålekonstruktioner og bør ikke forveksles med præ-miRNA'er.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Pre-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C. |
| Format | Rør |
| Kontroltype | Negativ kontrol |
| RNAi type | miRNA efterligning |
| Til brug med (applikation) | miRNA & ikke-kodende RNA-analyse |
| Etiket eller farvestof | Cy3 |
| Produktlinje | Ambion, Cy3, Pre-miR |
| Produkttype | miRNA-hæmmer |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 5 nmol |
| Vis mere |