Få mere at vide
Invitrogen™ Cy3™ Farvemærket Anti-miR™ Negativ kontrol #1
Artikelnummer. 10407114
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10407114 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10407114 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM17011
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Cy3™ Farvemærket Anti-miR™ Negativ kontrol #1
Invitrogen™ Cy ™3 farvestof –mærket syntetisk miRNA inhibitor til miRNA funktionel analyse. 5 nmol leveres, renset og klar til at transficere. Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hæmmere er kemisk modificerede, enkeltstrengede nukleinsyrer designet til specifikt at binde til og hæmme endogene mikroRNA (miRNA)-molekyler. Disse brugsklare inhibitorer kan indføres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre svarende til dem, der anvendes til siRNA'er. Cy ™3 farvestofmærket Anti-miR™ Negativ kontrol #1 er en tilfældig sekvens Anti-miR molekyle, der er blevet grundigt testet i humane cellelinjer og væv og valideret til at producere ingen identificerbare effekter på kendt miRNA-funktion. Det bruges til at overvåge transfektionseffektivitet i transfektionseksperimenter ved hjælp af Anti-miR miRNA-hæmmere. Det fluorescerende mærke muliggør direkte observation af cellulær optagelse, fordeling og lokalisering af kontrollen. Molekylet er mærket i sin 5'-ende og har samme oligonukleotidsekvens som umærket Anti-miR™ miRNA-hæmmer negativ kontrol #1 (SKU #AM17010).
Tilbehørsprodukter:
Også tilgængelige er Anti-miR™ miRNA-hæmmere (SKU #AM17000 og #AM17001). For at vælge din miRNA-sekvens og rækkefølge, besøg venligst GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . FAM™ farvestof-mærket Anti-miR™ Negative kontroller (SKU #AM17012) er tilgængelige. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan bruges til at optimere transfektion af Pre-miR™ miRNA-prækursorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Anti-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type miRNA-hæmmer
Arter ADN, Mus, Rotte
Til brug med (applikation) miRNA & ikke-kodende RNA-analyse
Etiket eller farvestof Cy3
Produktlinje Ambion™ , Anti-miR™ , Cy ™3
Produkttype miRNA-hæmmer
Mængde 5 nmol
Forsendelsestilstand Tøris