Få mere at vide
Cytiva Cy ™3 Amidite
Artikelnummer. 11540884 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540884 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11540884 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28917298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3735.00 DKK
    3497.00 DKK / 100mg
    Spare 238.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
For CyDye™ inkorporering ved enhver position i et oligonukleotid under syntese
CyDye™ Fluorer kombinerer enestående fotostabilitet med lyse og intense signaler, hvilket resulterer i høj følsomhed og en yderst reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10.
  • Bredt udvalg af CyDye™ fluorstoffer til proteinmærkning til brug i ELISA & immunpræcipitation
  • Mærkningsstrategi baseret på proteinkarakteristika
  • Fluorescensbilleddannelse med medium til høj gennemstrømning
  • Brugsklare mærkede antistoffer muliggør multipleksede assays
  • Streptavidin-konjugeret CyDye™ fluorer til brug i flowcytometri og in situ hybridisering
  • Kobling af Cy-farvestoffer gør det muligt for mærket DNA at hybridisere til andet DNA
  • DNA-syntese reagens
Amersham™ CyDye™ fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. Brugen af flerfarvet CyDye™ fluors muliggør multipleksing uden krydstale. Hertil kommer CyDye™ mel opløses let i vandige buffere, hvilket eliminerer behovet for organiske opløsningsmidler. Den høje renhed og grundige QC-test af Amersham™ CyDye™ fluorstoffer genererer høje niveauer af kromofor og indhold af reaktivt farvestof. Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor, hvilket sammen med minimal krydstale bidrager til høj nøjagtighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til inkorporering af Cy3 fluorescerende farvestoffer i enhver position i et oligonukleotid under syntese
Produkttype Cy3 Amidit