Få mere at vide
MedChemExpress CY3
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 630.77 g/mol |
| Opløselighed | H2O : 25 mg/mL (39.63 mM; Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 146368-13-0 |
| Synonym | Sulfo-Cyanine3 |