Få mere at vide
MedChemExpress Cy2
Specifications
Specifications
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.49 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 30 mg/mL (71.69 mM) |
| Indhold og opbevaring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 260430-02-2 |
| Synonym | Cyanine2 |