Få mere at vide
Cytiva Cy ™5.5 Amidite
Artikelnummer. 11530654 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11530654 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11530654 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28904250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5420.00 DKK
    5081.00 DKK / 100mg
    Spare 339.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For CyDye™ inkorporering ved enhver position i et oligonukleotid under syntese
CyDye™ Fluorer kombinerer enestående fotostabilitet med lyse og intense signaler, hvilket resulterer i høj følsomhed og en yderst reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10.
  • Bredt udvalg af CyDye™ fluorstoffer til proteinmærkning til brug i ELISA & immunpræcipitation
  • Mærkningsstrategi baseret på proteinkarakteristika
  • Fluorescensbilleddannelse med medium til høj gennemstrømning
  • Brugsklare mærkede antistoffer muliggør multipleksede assays
  • Streptavidin-konjugeret CyDye™ fluorer til brug i flowcytometri og in situ hybridisering
  • Kobling af Cy-farvestoffer gør det muligt for mærket DNA at hybridisere til andet DNA
  • DNA-syntese reagens
Amersham™ CyDye™ fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. Brugen af flerfarvet CyDye™ fluors muliggør multipleksing uden krydstale. Hertil kommer CyDye™ mel opløses let i vandige buffere, hvilket eliminerer behovet for organiske opløsningsmidler. Den høje renhed og grundige QC-test af Amersham™ CyDye™ fluorstoffer genererer høje niveauer af kromofor og indhold af reaktivt farvestof. Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor, hvilket sammen med minimal krydstale bidrager til høj nøjagtighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret område, væk fra uforenelige materialer
Oversigt Stabil
Etiket eller farvestof Cy5.5
Produktlinje Cy
Produkttype Cy5.5 Amidit
Mængde 100 mg
Størrelse 100 mg
Form Fast stof