missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cy 5 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30359183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359183 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9513151MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cy 5 (Technical Grade)
CAS 146368-15-2
Molekylær formel C45H52N4O14S2
Mængde 1 mg
Synonym 1-[6-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-2-[5-[1-[6-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadienyl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium Inner Salt
InChI formel InChI=1S/C45H52N4O14S2/c1-44(2)32-28-30(64(56,57)58)18-20-34(32)46(26-12-6-10-16-42(54)62-48-38(50)22-23-39(48)51)36(44)14-8-5-9-15-37-45(3,4)33-29-31(65(59,60)61)19-21-35(33)47(37)27-13-7-11-17-43(55)63-49-40(52)24-25-41(49)53/h5,8-9,14-15,18-21,28-29H,6-7,10-13,16-17,22-27H2,1-4H3,(H-,56,57,58,59,60,61)
SMIL CC1(C)\C(=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c4ccc(cc4C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])\N(CCCCCC(=O)ON5C(=O)CCC5=O)c6ccc(cc16)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 1-[6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-6-oxohexyl]-2-[(1E,3E,5E)-5-[1-[6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-6-oxohexyl]-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]penta-1,3-dienyl]-3,3-dimethylindol-1-ium-5-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 937.04
Formel vægt 936.2921
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.