Beskrivelse
CyDye™ fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. CyDye™ fluorstoffer giver høj følsomhed og meget reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10. Brugen af flerfarvet CyDye™ mel muliggør multipleksing uden krydstale for høj nøjagtighed.
Cy ™3B NHS Ester giver målrettet og specifik mærkning af aminrester på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
- Opløses let i og producerer et stabilt signal i vandige buffere (intet behov for organiske opløsningsmidler)
- Høj renhed og grundig QC-test genererer høje niveauer af kromofor og reaktivt farvestofindhold
- Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor
- Demonstrerer større polariseringsområde end konventionelle lysstofrør
- Fluorescenslevetid på 2,8 ns
- Høj fluorescensintensitet
- Lav uspecifik binding
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | 100 % Cy3B (NHS ester) |
| Format | Fast stof |
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | Cy3B NHS Ester |
| Molekylvægt (g/mol) | 771 |
| Renhed | >99% |
| Opløselighed | Opløselig i vandige buffere |
| Etiket eller farvestof | Cy3 |
| Farve | Rød |
| Emission | 570 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1