Få mere at vide
Cytiva Cy ™3B Mono-reaktive NHS Ester Fluorescerende Farvestoffer
Artikelnummer. 10347389 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10347389 1 mg 1mg
15323224 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347389 Leverandør Cytiva Leverandørnr. PA63101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombinerer enestående fotostabilitet med lyse og intense signaler. Cytiva Cy ™3B NHS Ester Mono-Reactive CyDye™ giver målrettet og specifik mærkning af aminrester på antistoffer, peptider eller oligonukleotider i fluorescenspolarisationsapplikationer.
CyDye™ fluor er alsidige fluoroforer designet til en bred vifte af applikationer. CyDye™ fluorstoffer giver høj følsomhed og meget reproducerbar ydeevne ved et biologisk passende pH-område på 3 til 10. Brugen af flerfarvet CyDye™ mel muliggør multipleksing uden krydstale for høj nøjagtighed.
Cy ™3B NHS Ester giver målrettet og specifik mærkning af aminrester på antistoffer, peptider eller oligonukleotider.
  • Opløses let i og producerer et stabilt signal i vandige buffere (intet behov for organiske opløsningsmidler)
  • Høj renhed og grundig QC-test genererer høje niveauer af kromofor og reaktivt farvestofindhold
  • Smalle excitations- og emissionsbånd resulterer i diskrete signaler fra hver fluor
  • Demonstrerer større polariseringsområde end konventionelle lysstofrør
  • Fluorescenslevetid på 2,8 ns
  • Høj fluorescensintensitet
  • Lav uspecifik binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering 100 % Cy3B (NHS ester)
Format Fast stof
Mængde 1 mg
Produkttype Cy3B NHS Ester
Molekylvægt (g/mol) 771
Renhed >99%
Opløselighed Opløselig i vandige buffere
Etiket eller farvestof Mono-reaktiv NHS ester
Farve Rød
Emission 570
Excitation 559
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cy3B NHS ester
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cy3B (NHS ester)