Få mere at vide
Cytiva Cy™3.5 bis-Reactive Dye Pack
Artikelnummer. 11788268 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 Kit
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11788268
Brand: Cytiva PA23500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Contains fluors carrying two reactive groups on each dye molecule for general labeling of protein amine groups
  • Convenient way to label antibodies, proteins, drugs, and oligonucleotides
  • For use in ELISA, immunoprecipitation, and blotting applications
  • Dyes are packaged in premixed amounts
  • Foil-sealed to ensure consistent labeling
  • Kit contains five vials of dye
  • Each vial is sufficient for labeling 1 mg of protein, or 30 nmol of amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) ELISA, Immunoprecipitation, and Blotting Applications
Mængde 1 Kit
Produkttype Bis-Reactive Dye Pk.
Sættets indhold 5 Vials or Dye
Etiket eller farvestof Cy3.5
Produktlinje Cy
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1