Få mere at vide
CY 208-243, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001216
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001216
Brand: Tocris Bioscience 1249/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective D1-like agonist
Centrally active dopamine D1 receptor agonist, selective over D2 receptor sites. Stimulates adenylate cyclase in rat striatal homogenates with an EC50 of 125 nM. Unlike SKF 38393 (Cat. No. 0922), it exerts antiParkinsonian activity in animal models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100999-26-6
Molekylær formel C19H18N2
Molekylvægt (g/mol) 274.367
InChI nøgle WRNKIDLXXXIELU-IEBWSBKVSA-N
Synonym indolophenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-ab-phenanthridine, indolo 4,3-ab phenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methyl-, trans--, 6ar,12br-7-methyl-4,6,6a,7,8,12b-hexahydroindolo 4,3-ab phenanthridine, tocris-1249, biomol-nt_000032, d0bq8m, d0f5vr, --6ar,12br-4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-a phenanthridin
PubChem CID 58144
SMIL CN1CC2=CC=CC=C2C3C1CC4=CNC5=CC=CC3=C45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CY 208-243
Mængde 10 mg
Formel vægt 274.36
Procent renhed >98%