Få mere at vide
CXCR7 modulator 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457297
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16457297 5 mg
16420887 50 mg
16415436 100 mg
16404588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16457297 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112154
MedChemExpress CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.
CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CXCR7 modulator 2
CAS 2227426-37-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H42N6O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (478.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H]1[C@H](O2)CC[C@H]2C1)N3CCC([C@H](CC(N)=O)N4CCCN(C5=C(CC)C=CN6C5=NC=C6)CC4)CC3
Molekylvægt (g/mol) 522.68
Formel vægt 522.68
Procent renhed 98.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation