Få mere at vide
Novus Biologicals™ CXCL10/IP-10/CRG-2 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18705483 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18705483 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18705483 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL109621
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The CXCL10/IP-10/CRG-2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23141 and based on accession number NM_1565. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens chemokine (C-X-C motif) ligand 10 (CXCL10), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only