missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CWHM-1008, MedChemExpress
Beskrivelse
CWHM-1008 is a potent and orally active antimalarial agent, with EC50 values of 46 and 21 nM against drug-sensitive Plasmodium falciparum 3D7 and drug-resistant Dd2 strains, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CWHM-1008 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2362539-97-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H26F3N3O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (616.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@H](NC([C@H]1CNC[C@@H]1C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=O)C3=CC=C(N(C)C)C=C3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?