Få mere at vide
Carbolite™ CWF 12/5 Chamber Furnaces
Artikelnummer. p-8009016
Mål (D x B x H) Indvendig:
5,25 x 5,5 x 10 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12059852
Brand: Carbolite™ CWF1205230SN+&02301
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Type Kammerovn
Inkluderer Temperaturregulator
Mål (D x B x H) Indvendig 5,25 x 5,5 x 10 tommer
Bredde (metrisk) 374.65 mm
Bredde (metrisk) interiør 139.7 mm
Højde (metrisk) 584.2 mm
Højde (metrisk) interiør 133.35 mm
Dybde (metrisk) 482.6 mm
Elektriske krav 208/240 V 2.4 kw
Spænding 208/240 V
Watt 2.4 kw