Få mere at vide
Carbolite™ CWF Kammerovn
Beskrivning
- 1100 °C, °1200 C eller °1300 C maksimal driftstemperatur.
- 5, 13, 23, 36 eller 65L kammervolumener
- Carbolite Gero 301 controller, med enkelt rampe til setpunkt og procestimer
- Blødlukkende dør på 5, 13, 21 og 23L modeller
- Paralleldør holder den opvarmede overflade væk fra brugeren
- Forsinket start/proces timer funktion som standard
- Slidstærkt aluminiumoxidelementholder, ovnindgang og ildsted
- Energieffektiv isolering med lav termisk masse
- Fritstrålende trådviklede elementer for optimal ensartethed
- Nem adgang til elementer og betjeningselementer forenkler vedligeholdelse og servicering
- En række yderligere muligheder er tilgængelige. Disse skal rekvireres ved køb.
- Overtemperaturbeskyttelse (anbefales for at beskytte værdifuldt indhold og til uovervåget drift)
- En række sofistikerede digitale controllere, multi-segment-programmører og dataloggere er tilgængelig. Disse kan udstyres med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
- En række metalliske retorter til at arbejde med modificerede atmosfærer op til 1150 °C
- AMS2750E Nadcap-kompatible modeller er tilgængelige til rumfartsapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 13 l |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Type | Kammerovn |
| Inkluderer | Programmerbar temperaturregulator |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 200 x 200 x 325 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 655 x 435 x 610 mm |
| Vægt (metrisk) | 47 kg |
| Watt | 3100 w maks., 1800 w holding |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?