Description
De Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer er udgået.
Effektiv ydeevne
- Vask 24 prøver færdig på så lidt som 3 minutter
- Opnåelse af optimal blodkornets tørhed ved at indstille ønsket dekanteringshastighed
- Forbedr blodkorpuskelvask med valgfri overløbsmetode under centrifugeringstrinnet
- Spar tid med forudindstillede programmer i automatisk tilstand
- Firetrins display: Vask, Centrifuge, Dekanter, Agitér
- Manuel tilstand tilgængelig til at vaske cellerne trin for trin, hvilket muliggør lukket overvågning af vaskeprocessen
- Rørstativer med rød og blå nummermærkning for nem prøvebalancering
- Automatiske alarmer for lavt eller forstyrret saltvandsniveau og for en gennemført tur
- Visningsvinduet på toppen af enheden er tilgængeligt til hastighedskalibrering
- Reducerer risikoen for krydskontaminering med saltvandsfordeleren monteret direkte oven på rotoren
- Rustfrit stål rotorhus forbedrer systemets holdbarhed
- Lav-vedligeholdelsesdesign med nem udskiftelig pumperør
- Rengøringsbekvemmelighed med let at fjerne opsamlingsbassin, rotor og roterende skål
Spécification
Spécification
| Oversigt | CW3 cellevasker |
| Volumen | 24 rør |
| Maks. RCF | 1.180 x g (Centrifuge); 190 x g (Wash) |
| Maks. Hastighed | 3.000 omdrejninger (centrifuge), 1.200 omdrejninger (vask), 350 til 500 omdr./min (dekanter) |
| Elektriske krav | 220/230 V 50/60 Hz |
| Støjniveau | <53 db(A) |
| Standarder | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (se manualen for flere detaljer) |
| garanti | 2 år |
| Andre funktioner | 4-trins display: Vask, Centrifuge, Dekant, Agitate; Afslutningsmeddelelse: 5 valgbare melodier, elektroniske bip eller ingen lyd; Sikkerhedsanordninger: Dørlås, dobbelt overhastighedsdetektor, saltvandssensor |
| Dimensioner (HWD) | 16,1 x 14,6 x 17,7 tommer (41 x 37 x 45 cm) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?