Få mere at vide
Thermo Scientific™ CW3 cellevasker
Artikelnummer. 15416131 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
12-plads rotorsamling med fordeler
24-personers rotor med fordeler
Rotor medfølger ikke
Volumen:
12 rør
24 rør
24 rør
Elektriske krav:
220/230 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
1 enhed
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Volumen Elektriske krav unitSize
15416131 Rotor medfølger ikke 24 rør 220/230 V 50/60 Hz 1 enhed
15965741 24-personers rotor med fordeler 24 rør 220/230 V 50/60 Hz -
15827922 12-plads rotorsamling med fordeler 12 rør 220/230 V 50/60 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15416131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126400.00 DKK
    120867.56 DKK / 1 enheder
    Spare 5532.44 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Grundig, reproducerbar blodcellevask, op til 24 rør pr. løb med enten fuldautomatisk eller manuel tilstand.
De Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer er udgået.
Effektiv ydeevne
  • Afslut vask af 24 prøver på så lidt som 3 minutter
  • Opnå optimal kropstørhed ved at indstille den ønskede dekanteringshastighed
  • Forbedre vask af blodlegemer med valgfri overløbsmetode under centrifugeringstrinnet
Brugervenligt design
  • Spar tid med forudindstillede programmer i automatisk tilstand
  • Fire trins display: Vask, Centrifugering, Dekantering, Agitere
  • Manuel tilstand tilgængelig til at vaske cellerne trin for trin, hvilket tillader lukket overvågning af vaskeprocessen
  • Rørstativer med rød og blå nummermærkning for nem prøveafbalancering
Sikker drift
  • Automatiske alarmer for lavt eller forstyrret saltvandsniveau og for en afsluttet løbetur
  • Visningsport på toppen af enheden er tilgængelig til hastighedskalibrering
  • Reducerer risikoen for krydskontaminering med saltvandsfordeleren monteret direkte oven på rotoren
  • Rotorhus i rustfrit stål forbedrer systemets holdbarhed
  • Design med lav vedligeholdelse med pumpeslange, der er nemme at skifte
  • Rengøringskomfort med opsamlingsbassin, rotor og roterende skål, der er let at fjerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CW3 cellevasker
Volumen 24 rør
Maks. RCF 1.180 xg (Centrifuge); 190 xg (vask)
Maks. Hastighed 3.000 rpm (centrifuge), 1.200 rpm (vask), 350 til 500 rpm (Dekantering)
Certificeringer/compliance CE, CSA, FDA klasse 2, IVD-kompatibel
Elektriske krav 220/230 V 50/60 Hz
Støjniveau <53 db(A)
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (se manualen for flere detaljer)
garanti 2 år
Andre funktioner 4-trins display: Vask, Centrifugering, Dekantering, Omrøring; Underretning om slut på kørsel: 5 valgbare melodier, elektroniske bip eller ingen lyd; Sikkerhedsanordninger: Dørlås, dobbelt overhastighedsdetektor, saltvandsniveausensor
Dimensioner (HWD) 16,1 x 14,6 x 17,7 tommer. (41 x 37 x 45 cm)
Nettovægt 61.6 lb. (28.0 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Inkluderer Rotor medfølger ikke
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 220/230 V
Køretid Automatisk: 1 til 99 sek. (1 sek. trin); Manuel: 1 til 999 sek. (1 sek. trin); 1 til 9 cyklusindstillinger
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur +2 °C til +35 °C
Produkttype Cellevasker