Få mere at vide
Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer Rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
12 rør
24 rør
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Opfyld dine protokolkrav med fleksibiliteten til at køre 12 eller 24 prøver og afslutte vask på så lidt som 3 minutter med Thermo Scientific™ CW3 cellevaskerrotorer.
De Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer er udgået.
Optimer pelleteringsydelse
- Til vask svinger rørene i en fast positiv vinkel til sedimentcellerne hurtigt i bunden af røret
- Til dekantering holder rotoren rørene i en let negativ vinkel, og saltvandet dekanteres centrifugalt
- Saltvandsfordeler monteret direkte på toppen af rotoren for at reducere risikoen for krydskontaminering
- Nem at fjerne for nem rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 24-steds rotorsamling med fordeler |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 24 rør |
| Maks. RCF | 1.180 xg (centrifuge), 190 xg (vask) |
| Maks. Hastighed | 3.000 rpm (centrifuge), 200 rpm (vask), 350 til 500 rpm (Dekantering) |
| Radius (metrisk) | 117 mm |
| Maks. Rørlængde | 75 mm |
| Maks. Rør diameter | 12 eller 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | CW3 cellevasker |