Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CVT 10216
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18797088
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18797088
Brand: Tocris Bioscience™ 5164/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent and selective ALDH2 inhibitor
CVT 10216 is a potent and selective, reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) (IC50 values are 29 and 1300 nM for ALDH2 and ALDH1, respectively). Exhibits anxiolytic effects in rat models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Produkttype CVT 10216
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 465.48
Inhibitorer CVT 10216
For Research Use Only