Få mere at vide
VACUUBRAND™ CVC 3000E C3 Vakuum Controller
Artikelnummer. 11941002 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
146 x 143 x 115 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
11941002 146 x 143 x 115 mm
1 options
Artikelnummer. 11941002 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20683180
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 146 x 143 x 115 mm
Højde (metrisk) 115 mm
Længde (metrisk) 146 mm
Vægt (metrisk) 0.44 kg
Produkttype Vakuum controller