Få mere at vide
WLD Tec™ Sikkerhedsadapter til CV360 gaspatron
Artikelnummer. 10171473
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CV360 gaspatron
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10171473 CV360 gaspatron Hver
1 options
Artikelnummer. 10171473 Leverandør WLD Tec™ Leverandørnr. 8.000.700
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Egnet og sikker gaspatronadapter til Gasprofi 1 SCS laboratoriegasbrændere. WLD Tec™ Sikkerhedsadapter til CV360 gaspatron inkluderer og integreret trykregulator.
  • Sikkerhedsadapter
  • Inkluderer integreret trykregulator
  • Accepterer gaspatroner, CV 360
Tekniske data
Produkttype Gas adapter
Til brug med (udstyr) CV360 gaspatron
Inkluderer 50 mbar integreret trykregulator