Få mere at vide
CV-6209, TRC
Artikelnummer. 30360193
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360193 5 mg
30351660 1 mg
30358585 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC8560005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100488-87-7
Molekylær formel C34 H60 N3 O6 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 642.31
Synonym CV 6209
IUPAC navn [2-methoxy-3-(oktadecylcarbamoyloxy)propyl] N-acetyl-N-[(1-ethylpyridin-1-ium-2-yl)methyl]carbamat; chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1cccc[n+]1CC)C(=O)C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CV-6209
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C34H59N3O6.ClH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-35-33(39)42-28-32(41-4)29-43-34(40)37(30(3)38)27-31-24-21-23-26-36(31)6-2;/h21,23-24,26,32H,5-20,22,25,27-29H2,1-4H3;1H
Formel vægt 641.4171