Få mere at vide
CV 1808, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Adenosine A2 receptor agonist. Coronary vasodilator, antihypertensive and antipsychotic following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CV 1808 |
| CAS | 53296-10-9 |
| Molekylær formel | C16H18N6O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-phenylaminoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-2-phenylamino-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, unii-k40i59g1ef, adenosine, 2-phenylamino, n6-phenylado, d06nrx, gtpl420, 3r,4s,5r-2-6-amino-2-anilino-purin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2-phenylamino ado cv-1808, 2-phenylaminoadenosine, solid |
| InChI nøgle | SCNILGOVBBRMBK-SDBHATRESA-N |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)NC2=NC3=C(C(=N2)N)N=CN3C4C(C(C(O4)CO)O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-anilinopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.358 |
| PubChem CID | 6917803 |
| Vis mere |