Få mere at vide
CV 1808, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095142
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18095142 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18095142 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1710/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Non-selective adenosine A2 receptor agonist
Adenosine A2 receptor agonist. Coronary vasodilator, antihypertensive and antipsychotic following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CV 1808
CAS 53296-10-9
Molekylær formel C16H18N6O4
Mængde 10 mg
Synonym 2-phenylaminoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-2-phenylamino-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, unii-k40i59g1ef, adenosine, 2-phenylamino, n6-phenylado, d06nrx, gtpl420, 3r,4s,5r-2-6-amino-2-anilino-purin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2-phenylamino ado cv-1808, 2-phenylaminoadenosine, solid
InChI nøgle SCNILGOVBBRMBK-SDBHATRESA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=NC3=C(C(=N2)N)N=CN3C4C(C(C(O4)CO)O)O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-anilinopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 358.358
PubChem CID 6917803
Formel vægt 358.36
Procent renhed >99%