Få mere at vide
Globe Scientific Cuvettes for Mindray™ BS200
Artikelnummer. 31922512
Skift visning
Mængde:
1000/Cs.
Artikelnummer. Mængde
31922512 1000/Cs.
1 options
Artikelnummer. 31922512 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 5145
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designed for use with Mindray™ BS200 chemistry analyzers. Globe Scientific Cuvettes for Mindray™ BS200 are produced from polystyrene (PS) and are offered individually wrapped in cases of 1000.
  • For use with Mindray™ BS200 chemistry analyzers
  • Cuvette segments are produced from polystyrene (PS)
  • Individually wrapped
  • Natural color
Tekniske data
Farve Neutral
Mængde 1000/Cs.
Materiale Polystyren