Få mere at vide
Globe Scientific Cuvettes for Hitachi™ Analyzers
Artikelnummer. 31923094
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Hitachi 717 and 914 Analyzer
Hitachi 902 Analyzer, 8-place
Hitachi 911 and 912 Analyzer, 20-place
Mængde:
24/Cs.
72/Cs.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Mængde
31923094 Hitachi 911 and 912 Analyzer, 20-place 24/Cs.
31922666 Hitachi 717 and 914 Analyzer 72/Cs.
31922763 Hitachi 902 Analyzer, 8-place 24/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31923094 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 5131
Forventet forsendelse: 09-11-2026
For use on various models of Hitachi analyzers.
For use with Hitachi analyzers.
Tekniske data
Type Cuvette
Til brug med (udstyr) Hitachi 911 and 912 Analyzer, 20-place
Mængde 24/Cs.