Få mere at vide
Eppendorf™ Kuvette stativer
Artikelnummer. 15749478 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Holder:
Cuvettes
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15749478 Cuvettes Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15749478 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030119851
På lager
Optimer arbejdsgangen med kuvettestativer, der er ideelle til prøvebehandling, transport og kort- til mellemlang prøveopbevaring.
  • Stabelbar i et rackformat og også mellem alle rackvarianter; sparer laboratorieplads, når den ikke er i brug
  • Skridsikre silikonefødder og et vippesikkert fodaftryksdesign sikrer sikker håndtering
  • Bølgelignende design: Rørrækker er arrangeret i forskellige højder, så reaktionsbeholderne er let tilgængelige og tydeligt identificerbare
  • Fremstillet af polypropylen (PP) for høj kemisk og fysisk modstand
  • Optimerede pladsbesparende dimensioner på grund af perfekt rørposition-til-fodaftryk-arrangement uden at gå på kompromis med rørhåndteringen
  • Høj fleksibilitet: holder rør i forskellige størrelser
  • Nummererede rørpositioner understøtter hurtig og nem orientering og fejlfri håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Cuvettes
Materiale Polypropylen
Stillinger 30 stillinger
nr. pr. pakke 2 Pk.