Få mere at vide
Globe Scientific Cuvettes til Horiba ABX Pentra 400
Artikelnummer. 31922710 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
450/Cs.
Artikelnummer. Mængde
31922710 450/Cs.
1 options
Artikelnummer. 31922710 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 5162
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Designet specifikt til brug med Horiba Pentra 400 kemianalysatorerne. Globe Scientific Cuvetter til Horiba ABX Pentra 400 giver et godt alternativ til OEM-cuvetter. Cuvetsegmenter er konstrueret af polymethylmethacrylat.
  • Til brug med de Horiba Pentra 400 kemiske analysatorer
  • Et godt alternativ til OEM-cuvetter
  • Cuvet-segmenter konstrueret af polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Naturlig farve
Tekniske data
Farve Neutral
Mængde 450/Cs.
Materiale PMMA