Få mere at vide
WTW™ Kuvetteceller til PhotoLab™ Fotometre
Vejlængde:
10 mm
50 mm
Beskrivelse
- Celler med mat sideoverflade er velegnede til automatisk celledetektering af photoLab™ filter og spektralfotometer
- Alle glas- og kvartskuvetter har placeringsmærker for at placere dem i fotometeret i samme orientering for endnu højere præcision
- Højkvalitets optisk glas til VIS målinger, højkvalitets kvartsglas til UV-VIS
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Oversigt | REK 10 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Kvarts |
| Vejlængde | 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | Fotometre |
| Form | Rektangel |