Få mere at vide
Agilent BioTek Kuvette adapter
Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
Agilent BioTek Mikropladeskiver og læsere
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med denne adapter kan op til 4 standardkuvetter placeres vandret og aflæses direkte i pladelæserne - man skal passe på, at kuvetten er tilproppet eller forseglet
- Adapteren har 4 åbninger til kuvetter, med åbninger designet til flere læsepositioner i et standard mikropladefodaftryk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kuvette adapter |
| Til brug med (udstyr) | Agilent BioTek Mikropladeskiver og læsere |
| Til brug med (applikation) | Designet til flere læsepositioner i et standard mikropladefodaftryk |
| Mængde | 1 Pk. |