Få mere at vide
Fisherbrand™ Reserveskærehjul
Artikelnummer. 13055983 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Glasrørskærer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13055983 Glasrørskærer Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 13055983
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at skære glasrør.
  • Fremstillet i forniklet zinklegering
  • Accepterer rør op til 30 mm i diameter
  • Udskiftningshjul er 10 mm i diameter
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Glasrørskærer
Diameter (metrisk) indvendig 10 mm
nr. pr. pakke 5 Pk.
Produkttype Reservehjul til skærehjul