Få mere at vide
QIAGEN Skæremåtte
Artikelnummer. 15342805
Mængde:
1 pakke
Størrelse:
Lille (6,3 x 7,6 cm)
Stor (15,2 x 20,3 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15342805
Brand: QIAGEN WB100088
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For præcis prøveskivefjernelse fra FTA kort.
  • UniCore Cutting Mat sikrer rene prøveudskæringer fra FTA/FTA Elute Cards og forlænger levetiden for stansens skærespids.
  • Matten er designet til gentagen, længerevarende brug og kan rengøres med alkohol og fås i to formater.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Micro Punch
Til brug med (applikation) Rengør prøveudskæringer fra FTA/FTA™ Elut kort
Produkttype Skæremåtte
Mængde 1 pakke
Størrelse Lille (6,3 x 7,6 cm)