Få mere at vide
QIAGEN Skæremåtte
Mængde:
1 pakke
Størrelse:
Lille (6,3 x 7,6 cm)
Stor (15,2 x 20,3 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- UniCore Cutting Mat sikrer rene prøveudskæringer fra FTA/FTA Elute Cards og forlænger levetiden for stansens skærespids.
- Matten er designet til gentagen, længerevarende brug og kan rengøres med alkohol og fås i to formater.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Til brug med (udstyr) | Micro Punch |
| Til brug med (applikation) | Rengør prøveudskæringer fra FTA/FTA™ Elut kort |
| Produkttype | Skæremåtte |
| Mængde | 1 pakke |
| Størrelse | Stor (15,2 x 20,3 cm) |